Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetic Particles M-270
Código de producto. 17541796 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
17541796 400 reacciones 400 reacciones
17501796 10 reacciones 10 reacciones
17511796 100 reacciones 100 reacciones
17521796 20 reacciones 20 reacciones
17531796 200 reacciones 200 reacciones
5 options
Código de producto. 17541796
Marca: Proteintech otd400
The ChromoTek Halo-Trap Magnetic Particles M-270 consist of an anti-Halo-tag Nanobody (VHH), which is covalently bound to Magnetic Particles M-270.
  • Halo-Trap Magnetic Particles M-270 is used to immunoprecipitate Halo-tag proteins from cell extracts of various organisms like mammals, plants, bacteria, yeast, insects etc. in the presence or absence of a covalently bound ligand.
  • The interaction between Halo-Trap and the Halo-tag protein is reversible.
Especificaciones
Capacidad de unión 1.25 μg of recombinant Halo-tag per 25 μL bead slurry
Cantidad 400 reacciones
Para utilizar con (aplicación) IP, CoIP, ChIP, RIP