Learn More
Proteintech Gránulos de agarosa ChromoTek Halo-Trap
Descripción
- Comprende un conjugado de nanocuerpo Halo-tag/VHH con gránulos de agarosa
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. |
| Para utilizar con (aplicación) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Objetivo | Halo-tag |
| Etiqueta o tinte | Agarosa |
| Especie | Alpaca |
| Suficiente para | 100 reacciones |