Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 568
Descripción
- Anti-GFP VHH/nanocuerpo conjugado con un colorante fluorescente para IF/microscopía
Especificaciones
Especificaciones
| Clonality | Monoclonal |
| Cantidad | 10 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunofluorescencia (IF), Inmunohistoquímica (IHC), Inmunocitoquímica (ICQ) |
| Conjugado | Alexa Fluor™ 568 |
| Especificidad de diana | AcGFP, citrina, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, fluorina, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP |
| Contenido y almacenamiento | Se envía a temperatura ambiente. Almacenar a -20 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación. Alícuota a la llegada. Proteja el producto de la luz. Estable durante 6 meses. |