Learn More
Ácido cromosulfúrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-21642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722961 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10511574 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10722961
Marca: Thermo Scientific Acros 295510010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65272-71-1
Fórmula molecular Cr2K2O7·H2O4S
Peso molecular (g/mol) 200.237
Número MDL MFCD00010952
Clave InChI IFMFTIBWWVBKOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo absorbency linearity solution #2 24.28 mg/l inverted exclamation marka in hclo4, 25 ml
PubChem CID 131664149
Nombre IUPAC dipotasio;cromo;dihidróxido;dihidrato
SMILES O.O.[OH-].[OH-].[K+].[K+].[Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromosulfuric acid
Color Marrón a marrón-rojo
Punto de ebullición 330.0°C
Densidad 1.8400g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.84
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water (caution ! development of heat)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butylmagnesium chloride, 20 wt% solution in THF/Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, Toluene, Butylmagnesiumchloride