Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño certificados ChromoSphere™-T
Código de producto. 11858233 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 μm
100 μm
150 μm
200 μm
300 μm
400 μm
500 μm
Color:
Negro
Rojo
Distribución de tamaño:
s = 10 µm, 5,0 % CV
s = 11 µm, 3,5 % CV
s = 18 µm, 4,4 % CV
s = 18 µm, 4,8 % CV
s = 22 µm, 4,5 % CV
s = 24 µm, 4,8 % CV
s = 3,6 µm, 7,3 % CV
s = 3,8 µm, 7,7 % CV
s = 7,1 µm, 7,5 % CV
s = 7,5 µm, 2,5 % CV
s = 7,5 µm, 7,8 % CV
s = 7,8 µm, 5,2 % CV
s = 9,0 µm, 6,0 % CV
s = 9,5 µm, 4,7 % CV
Tamaño de la unidad:
1 g
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Color Distribución de tamaño unitSize
11858233 500 μm Negro s = 22 µm, 4,5 % CV 1 g
11838223 50 μm Negro s = 3,6 µm, 7,3 % CV 1 g
11858223 100 μm Negro s = 7,1 µm, 7,5 % CV 1 g
11878223 150 μm Negro s = 7,8 µm, 5,2 % CV 1 g
11898223 200 μm Negro s = 10 µm, 5,0 % CV 1 g
11818233 300 μm Negro s = 7,5 µm, 2,5 % CV 1 g
11838233 400 μm Negro s = 18 µm, 4,8 % CV 1 g
11844902 50 μm Rojo s = 3,8 µm, 7,7 % CV 1 g
11864902 100 μm Rojo s = 7,5 µm, 7,8 % CV 1 g
11884902 150 μm Rojo s = 9,0 µm, 6,0 % CV 1 g
11804912 200 μm Rojo s = 9,5 µm, 4,7 % CV 1 g
11824912 300 μm Rojo s = 11 µm, 3,5 % CV 1 g
11844912 400 μm Rojo s = 18 µm, 4,4 % CV 1 g
11864912 500 μm Rojo s = 24 µm, 4,8 % CV 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11858233 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BK500T
This item is not returnable. View return policy
Logre un alto contraste visual mediante patrones de tamaño certificados Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T; unas microesferas de polímero de colores con diámetros trazables al NIST™.
Logre un alto contraste visual mediante patrones de tamaño certificados Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T; unas microesferas de polímero de colores con diámetros trazables al NIST™. Estos materiales de referencia y calibración se usan en el análisis de sistemas de filtración, evaluaciones de limpieza de viales, estudios de control de la contaminación y en la calibración de dispositivos de inyección.
Los patrones de tamaño ChromoSphere-T se desarrollaron para servir como materiales de referencia o calibración en aplicaciones en las que se desea tener un contraste visual alto. La línea de productos incluye una amplia selección de tamaños uniformes de partícula de 50 a 500 micrómetros de color rojo o negro.
  • Tinción interna con colorantes rojos o negros intensos, lo que da lugar a un contraste muy elevado y una visibilidad en relación con la mayoría de los materiales situados en el fondo
  • Diámetros medios trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
  • Calibración mediante microscopía óptica
  • Fabricados con copolímero de divinilbenceno de poliestireno (PS-DVB) entrecruzado
  • Disponibles en forma de polvo seco
  • Se pueden dispersar fácilmente en un medio acuoso con ayuda de una pequeña cantidad de surfactante, o en alcoholes inferiores como el metanol o el etanol.
  • Cuando las partículas se suspenden en alcoholes puros, se produce una extracción mínima del colorante.
Nota:
  • Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraenextraigan todo el colorante.Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraen todo el colorante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aditivo Puede contener una cantidad mínima de dispersantes
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Concentración 100 % de sólidos
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.
Contenido Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Descripción Diseñado para su uso como materiales de referencia o calibración en aplicaciones en las que se requiere un alto contraste.
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Evaluación de limpieza, Referencia y calibración de alto contraste
Material Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de producto Patrón de tamaño de partículas
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño s = 22 µm, 4,5 % CV
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro (métrico) 500 μm