Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño certificados ChromoSphere™-T
Tienda Thermo Scientific ProductosDescrizione
Logre un alto contraste visual mediante patrones de tamaño certificados Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T; unas microesferas de polímero de colores con diámetros trazables al NIST™. Estos materiales de referencia y calibración se usan en el análisis de sistemas de filtración, evaluaciones de limpieza de viales, estudios de control de la contaminación y en la calibración de dispositivos de inyección.
- Tinción interna con colorantes rojos o negros intensos, lo que da lugar a un contraste muy elevado y una visibilidad en relación con la mayoría de los materiales situados en el fondo
- Diámetros medios trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
- Calibración mediante microscopía óptica
- Fabricados con copolímero de divinilbenceno de poliestireno (PS-DVB) entrecruzado
- Disponibles en forma de polvo seco
- Se pueden dispersar fácilmente en un medio acuoso con ayuda de una pequeña cantidad de surfactante, o en alcoholes inferiores como el metanol o el etanol.
- Cuando las partículas se suspenden en alcoholes puros, se produce una extracción mínima del colorante.
- Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraenextraigan todo el colorante.Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraen todo el colorante.
Specifica
Specifica
| Aditivo | Puede contener una cantidad mínima de dispersantes |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración y trazabilidad al NIST |
| Concentración | 100 % de sólidos |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB) |
| Descripción | Diseñado para su uso como materiales de referencia o calibración en aplicaciones en las que se requiere un alto contraste. |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Evaluación de limpieza, Referencia y calibración de alto contraste |
| Material | Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) |
| Tipo de producto | Patrón de tamaño de partículas |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.