Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero teñidas en polvo Thermo Scientific™ ChromoSphere™, que son partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro intenso, lo que da lugar a un alto contraste y visibilidad en relación con los materiales situados en el fondo. Esta línea de productos está disponible como polvos secos que se pueden transportar fácilmente suspendidos en medios acuosos, y consta de una gran variedad de tamaños de partículas uniformes de color rojo o negro entre 50 μm y 500 μm.
Recomendada para:
Ensayos de visualización e inspección.
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Puede contener una cantidad mínima de dispersantes |
| Contenido y almacenamiento | Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB) |
| Color | Negro |
| Material | Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) |
| Tipo de producto | Partícula de polímero |
| Tipo de colorante | Negro |
| Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| N.° de celdas | 2,8 x 104/gramo |
| Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ |
| Mostrar más |