Learn More
Chromogranin A / CHGA (Neuroendocrine Marker) Mouse, Clone: rCHGA/798, enQuireBio™
Código de producto. 15979777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15979777 20 μg 20 microgramos
15989777 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15979777
Proveedor: EnquireBio 1113MSM17P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Chromogranin A / CHGA (Neuroendocrine Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Finely granular cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon rCHGA/798
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CHGA protein
Peso molecular del antígeno 68-75kDa
Control positivo PC12 cells. Adrenal gland, bowel, thyroid, pancreas, or pheochromocytoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1113
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ