missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromogranin A (CHGA) Monoclonal Antibody (OTI8H7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17682952
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17682952 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17682952

Marca: Origene Technologies CF814055

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Chromogranin A (CHGA) Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A (CHGA) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno Chromogranin A (CHGA)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8H7
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica Chga
N.º de referencia del gen P10645
Alias de gen AL-11; AL26; Beta-granin; betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A); catestatin; CgA; CHGA; ChrA; chromofungin; chromogranin A; chromogranin A (parathyroid secretory protein 1); chromogranin A precursor; chromogranin-A; CTNNB; DKFZp686D02253; EA-92; ER-37; ES-43; FLJ25606; FLJ37923; GE-25; GR-44; GV-19; LF-19; LOW QUALITY PROTEIN: chromogranin-A; MGC105435; Pancreastatin; Parastatin; parathyroid secretory protein 1; p-Glu serpinin precursor; pituitary secretory protein I; Serpinin; Serpinin-RRG; SL21; SP-I; SS-18; Vasostatin I; Vasostatin II; Vasostatin-1; Vasostatin-2; WA-8; WE-14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 241-457 of human CHGA (NP_001266) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.