missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromogranin A (CHGA) Monoclonal Antibody (OTI12E10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17672952
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17672952 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17672952 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF814054

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Chromogranin A (CHGA) Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A (CHGA) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno Chromogranin A (CHGA)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI12E10
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica FOLH1
N.º de referencia del gen Q04609
Alias de gen AL-11; AL26; Beta-granin; betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A); catestatin; CgA; CHGA; ChrA; chromofungin; chromogranin A; chromogranin A (parathyroid secretory protein 1); chromogranin A precursor; chromogranin-A; CTNNB; DKFZp686D02253; EA-92; ER-37; ES-43; FLJ25606; FLJ37923; GE-25; GR-44; GV-19; LF-19; LOW QUALITY PROTEIN: chromogranin-A; MGC105435; Pancreastatin; Parastatin; parathyroid secretory protein 1; p-Glu serpinin precursor; pituitary secretory protein I; Serpinin; Serpinin-RRG; SL21; SP-I; SS-18; Vasostatin I; Vasostatin II; Vasostatin-1; Vasostatin-2; WA-8; WE-14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PSMA (NP_004467) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2346
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.