Learn More
Thermo Scientific™ Chromogenic Cronobacter Isolation Agar
Código de producto. 15802447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15802447 10 placas paquete de 10
1 options
Código de producto. 15802447
Marca: Thermo Scientific™ PO1242A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ensure accurate isolation of Cronobacter species with this agar, providing clear differentiation and reliable results.
Ensure accurate isolation of Cronobacter species with Chromogenic Cronobacter Isolation Agar, providing clear differentiation and reliable results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparent
Contenido y almacenamiento 2°C to 12°C
Formato 90 mm
Origen de fabricación United Kingdom
Tipo de producto Agar Plate
Volumen de llenado 17 mL
Cantidad 10 placas