Learn More
Óxido de cromo(VI), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
25 GR
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10605462 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10012570 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10584131 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10544274 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10605462
Marca: Thermo Scientific Acros 196610250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333-82-0
Fórmula molecular CrO3
Peso molecular (g/mol) 99.99
Número MDL MFCD00010952
Clave InChI WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
Nombre IUPAC trioxocromo
SMILES O=[Cr](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(VI) oxide
Punto de fusión 196.0°C
Color De morado a rojo
Forma física Cristales o gránulos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CrO3
Fieser 01,144; 02,72; 03,54; 04,96; 05,140; 07,70; 09,115; 10,99; 13,338; 14,60
Índice Merck 15, 2239
Información de solubilidad Solubility in water: 1660g/L (20°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid, soluble in alcohol and mineral acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.99
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.7
Densidad 2.7000g/mL