Learn More
Óxido de cromo(VI), reactivo ACS, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-46378 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10557552 500 g Frasco de vidrio 500 g
10412975 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10771822 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10557552
Marca: Thermo Scientific Acros 405235000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333-82-0
Fórmula molecular CrO3
Peso molecular (g/mol) 99.99
Número MDL MFCD00010952
Clave InChI WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
Nombre IUPAC trioxocromo
SMILES O=[Cr](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(VI) oxide
Punto de fusión 196.0°C
Nombre de nota 98+%
Color Marrón-rojo a morado
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal CrO3
Fieser 01,144; 02,72; 03,54; 04,96; 05,140; 07,70; 09,115; 10,99; 13,338; 14,60
Índice Merck 15, 2239
Información de solubilidad Solubility in water: 1660g/L (20°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid, soluble in alcohol and mineral acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.99
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.7
Densidad 2.7000g/mL