Learn More
Chromium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Forma física | Líquido |
| Color | Naranja |
| pH | 1 |
| Cantidad | 100 mL |