Learn More
Chromium Standard: Cr @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descripción
Chromium Standard: Cr @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromium |
| CAS | 7440-47-3 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Chromium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | Cr |
| Concentración | 5000 μg/g |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Cr |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cr |
| Mostrar más |