Learn More
Solución de cromo para ICP 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12936184 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12936184 250 mL Frasco 250 ml
12946184 500 mL Frasco 500 ml
2 options
Código de producto. 12936184
Marca: Fisher Chemical S 113 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Cr
Concentración 1±0.002 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Cr
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 250 mL