Learn More
Silicato de cromo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromium silicon monoxide |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Información de solubilidad | It is insoluble in water. |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |