Learn More
Polvo de cromo, malla -200, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11371329 100 g 100 g
11381329 25 g 25 g
11391329 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11371329
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013796.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Cromo, Cr, número CAS 7440-47-3, cromo, cromo, elemental, ccris 159, chrome en francés, compuestos, cromo, chrom en alemán, cromo, metal, cromo, metal, 500 g, polvo gris, 99,95 % (base metálica), CHEBI:28073, clase DOT:4.1; grupo de embalaje:III, 231-157-5, H228
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-47-3
Fórmula molecular Cr
Peso molecular (g/mol) 52.00
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nombre IUPAC chromium
SMILES [Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium
Color Gris
Aspecto Gray powder
Densidad 7.19g/cm3
Cantidad 100 g
Tamaño de malla -200 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% (Metals basis)
Formulario Polvo