Learn More
Piezas de cromo, 1-25 mm, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Product Code. Cantidad unitSize
11354718 50 g 50 g
11334718 250 g 250 g
11344718 1 kg 1 Kg
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11354718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043066.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-47-3
Fórmula molecular Cr
Peso molecular (g/mol) 52.00
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nombre IUPAC chromium
SMILES [Cr]
Specifications
Nombre del producto químico o material Chromium pieces
Nombre de nota 1 to 25mm (0.04 to 1 in.)
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Formulario Placa rota
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%