Learn More
Patrón de aceite de cromo en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16381196 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
16381196 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 16381196
Marca: SPEX Certiprep ORGCR84Z
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cr5000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-47-3, 8042-47-5
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Cr
Número MDL MFCD00010944
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Cr]
Nombre IUPAC cromo
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 52.00
PubChem CID 23976
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:28073
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.