Learn More
Nitrato de cromo (III) nonahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromium(III) nitrate nonahydrate |
| Punto de fusión | 60.0°C |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | De negro a morado |
| pH | 2 to 3 (5% aq. soln.) |
| Forma física | Crystalline Chunks |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula molecular | CrN3O9 |
| Fórmula lineal | Cr(NO3)3·9H2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Chromium(III) nitrate nonahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.