Learn More
Nitrato de cromo (III) nonahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092820 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10511281 5 g Glass bottle 5 g
10092830 100 g Frasco de plástico 100 g
10124990 500 g Frasco de plástico 500 g
10399123 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
5 options
Código de producto. 10092820
Marca: Thermo Scientific Acros 219200010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9·9H2O | 400.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-02-8
Número MDL MFCD00149659
Clave InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
Nombre IUPAC cromo(3+);trinitrato;nonahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) nitrate nonahydrate
Punto de fusión 60.0°C
Nombre de nota 99%
Color De negro a morado
pH 2 to 3 (5% aq. soln.)
Forma física Trozos cristalinos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Fórmula molecular CrN3O9·9H2O
Fórmula lineal Cr(NO3)3·9H2O
Índice Merck 14,2226
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 400.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.14
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.