Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de cromo(III), Thermo Scientific™
Código de producto. 11398887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398887 5 g 5 g
11388887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038581.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14592-80-4
Fórmula molecular C15H3CrF18O6
Peso molecular (g/mol) 673.15
Número MDL MFCD00044995
Clave InChI GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
PubChem CID 91996126
Nombre IUPAC chromium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto de fusión 83°C to 88°C
Color Verde
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 673.14