Learn More
Antimonido de cromo(III), 99 %
Código de producto. 11489266
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11489266 10 g 10 g
11499266 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11489266
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18112.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12053-12-2
Fórmula molecular CrSb
Peso molecular (g/mol) 173.756
Número MDL MFCD00049884
Clave InChI KECAIQNCFZTEBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromiumylidynestibane, chromium iii antimonide, chromium antimonide,
PubChem CID 24884257
Nombre IUPAC estibanilidinecromo
SMILES [Cr]#[Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) antimonide
Cantidad 10 g
Número UN UN1549
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.75
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 7.11