Learn More
Cloruro de cromo(II), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776888 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10251433 1 g Frasco de vidrio 1 g
10761161 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10187413 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10251433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315190010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10049-05-5 | Cl2Cr | 122.9 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-05-5
Fórmula molecular Cl2Cr
Peso molecular (g/mol) 122.9
Número MDL MFCD00010947
Sinónimo Chromous chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(II) chloride
Punto de fusión 824.0°C
Color Gris verdoso a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal CrCl2
Fieser 01,149; 02,76; 03,60; 04,144; 07,73; 09,511; 12,136; 13,84; 14,94; 16,93; 17,84
Índice Merck 15, 2248
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.9
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.