Learn More
Cromo, solución estándar AAS, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. p-4781859
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11389149
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088059.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9 | 238.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-02-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular CrN3O9
Peso molecular (g/mol) 238.01
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9887206
Nombre IUPAC cromo(3+);trinitrato;nonahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium
Nombre de nota AAS Standard Solution
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido clorhídrico:5 %; nitrato de cromo (III) nonahidrato:0,77%; agua:94,23%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium, AAS standard solution, Specpure, Cr 1000
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt