Learn More
Cromo, solución estándar AAS, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11356339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11356339 500 mL 500 ml
11389149 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 11356339
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088059.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9 | 238.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-02-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular CrN3O9
Peso molecular (g/mol) 238.01
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9887206
Nombre IUPAC cromo(3+);trinitrato;nonahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium
Nombre de nota AAS Standard Solution
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido clorhídrico:5 %; nitrato de cromo (III) nonahidrato:0,77%; agua:94,23%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium, AAS standard solution, Specpure, Cr 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid