Learn More
Metro™ Estantes de acero cromado
Código de producto. p-8012474
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1220 x 610 mm
1825 x 610 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11830300 1220 x 610 mm 1 PCS
11800320 1825 x 610 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11830300 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 5A557C
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Estante
Material Acero cromado
Diámetro (métrico) 610 mm
Fondo (métrico) 610 mm
Dimensiones (L x An) 1220 x 610 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1220 x 610 x 1895 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento en áreas ventiladas, el flujo de aire no se altera
Altura (métrico) 189,5 cm
Longitud (métrico) 122 cm
Capacidad portante (métrico) 270 kg
Tipo de estante Unidad fija completa 5
Anchura (métrico) 610 mm