Learn More
Bochem™ Abrazaderas de 3 dedos revestidas de PVC de acero cromado
Código de producto. 10556951
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
0 a 35 mm
0 a 60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
10556951 0 a 35 mm cada uno
10460923 0 a 60 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10556951 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5626
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye eje. Las pinzas de 3 dedos recubiertas de PVC de acero cromado Bochem™ ofrecen una extensión a lo ancho que se puede ajustar mediante 2 tornillos de regulación.
  • Dedos con revestimiento de PVC
  • Ancho de tramo ajustable independientemente mediante 2 tornillos de regulación
  • Con eje
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Abrazadera de 3 dedos
Material Acero cromado
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 0 a 35 mm
Diámetro interior (métrico) 10 mm