Learn More
RETSCH Frascos de molienda Comfort de acero cromado
Código de producto. 10402272 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10402272
Marca: RETSCH 01.462.0224
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tarros de molienda con molinos de bolas Retsch™. Los frascos de molienda Comfort de acero cromado Retsch™ cuentan con juntas tóricas para garantizar un funcionamiento seguro.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tapas con aireación opcionales
  • Dispositivos de cierre de seguridad a presión
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de molienda Comfort
Capacidad (métrico) 250 mL
Para utilizar con (equipo) Para PM 100, PM 400 y S 100
Material Acero cromado