Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tapas con aireación opcionales
- Dispositivos de cierre de seguridad a presión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tarro de molienda Comfort |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Para PM 100, PM 200, PM 400 y S 100 |
| Material | Acero cromado |