Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Asas de siembra de nicromio
Código de producto. p-8009940
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
1,59 mm
2,26 mm
2,91mm
Grosor:
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Diameter (Metric) Inside Grosor unitSize
11909054 2,26 mm Estándar paquete de 25
11919054 1,59 mm Estándar paquete de 25
11999044 2,91mm Estándar paquete de 25
3 options
Código de producto. 11909054
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibrados para eliminar una cantidad precisa y uniforme de material. Las asas de siembra de nicromio Pro-Lab Diagnostics™ son asas de alambre de cromo-níquel económicas en una gama de tamaños de 1 μl a 10 μl. Las asas de alambre estándar y de gran calibre se pueden utilizar con soportes aislados (se venden por separado).
Un asa de inoculación es una herramienta sencilla que se utiliza para recopilar y transferir organismos microscópicos de una placa de cultivo o caldo. El asa de tamaño pequeño elimina una cantidad uniforme de inóculo mediante el uso de la tensión superficial. El asa de inoculación se esteriliza con llama antes y después de cada uso para eliminar la contaminación cruzada entre cultivos. (El asa se debe enfriar tras la esterilización para evitar la destrucción los microorganismos).
  • Fabricadas con níquel cromo económico en alambre de calibre estándar o grande
  • Disponibles en una amplia gama de 6 tamaños, de 1 μl / 1,59 mm de fondo a 10 μl / 5,05 mm de fondo
  • Envasadas en juegos de 25 asas
  • Los soportes con asas aisladas se venden por separado
Especificaciones
Volumen 2 μl
Diameter (Metric) Inside 2,26 mm
Material Cromo níquel
Tipo de producto Asa de inoculación
Grosor Estándar
Cantidad 25/paq.
Calibrado