Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Asas de siembra de nicromio
Descripción
Un asa de inoculación es una herramienta sencilla que se utiliza para recopilar y transferir organismos microscópicos de una placa de cultivo o caldo. El asa de tamaño pequeño elimina una cantidad uniforme de inóculo mediante el uso de la tensión superficial. El asa de inoculación se esteriliza con llama antes y después de cada uso para eliminar la contaminación cruzada entre cultivos. (El asa se debe enfriar tras la esterilización para evitar la destrucción los microorganismos).
- Fabricadas con níquel cromo económico en alambre de calibre estándar o grande
- Disponibles en una amplia gama de 6 tamaños, de 1 μl / 1,59 mm de fondo a 10 μl / 5,05 mm de fondo
- Envasadas en juegos de 25 asas
- Los soportes con asas aisladas se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen | 3,3 μl |
| Diameter (Metric) Inside | 2,91mm |
| Material | Cromo níquel |
| Tipo de producto | Asa de inoculación |
| Grosor | Estándar |