Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cromo Azurol S
Código de producto. 10299223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299223 100 g Frasco de vidrio 100 g
10511831 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10299223
Marca: Thermo Scientific Chemicals 190051000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1667-99-8 | C23H13Cl2Na3O9S | 605.277 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1667-99-8
Fórmula molecular C23H13Cl2Na3O9S
Peso molecular (g/mol) 605.277
Número MDL MFCD00001615
Clave InChI FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo C.I. 43825, Mordant Blue 29
PubChem CID 54736314
Nombre IUPAC Trisodio;5-[(3-carboxi-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)-(2,6-dicloro-3-sulfonatofenil)metil]-3-metil-2-oxidobenzoato
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Chrome Azurol S
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 424 to 436nm (c=0.03g/L in H2O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.29
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Negro a Marrón
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Product Identifier
  • Chrome Azurol S
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement