Learn More
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno Chrombond™ RS 330 SiOH
Código de producto. 12897191 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
:
DI: 60 mm
Código de producto. 12897191
Marca: Macherey-Nagel™ 732807
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para separaciones Flash desde 10 mg hasta 160 g. Macherey Nagel™ Chrombond™ La columna flash de polipropileno RS 330 SiOH se puede utilizar directamente en la columna Teledyne Isco Companion™ , Rf y más.
  • Para un funcionamiento cómodo y una mejora fiable del programa completo de cartuchos Flash listos para usar con entrada Luer hembra y salida Luer macho
  • Adsorbente en cantidades de 4 g a 1600 g de uno de las principales empresas del sector de la sílice y la TLC
  • Aumenta la flexibilidad con un programa de diferentes fases y modificaciones
  • Permite ahorrar tiempo y dinero
  • Aumenta la seguridad analítica
Especificaciones
Longitud (métrico) 270 mm
Material Polipropileno
Tipo Columna Flash
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (equipo) Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf