Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para cromatografía, láminas, grado FN 6
Código de producto. 15922800 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. unitSize
15922800 paquete de 100
1 options
Código de producto. 15922800 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor FT2506210297N
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Papel de alta pureza para transferencia, cromatografía y una amplia variedad de aplicaciones de absorción en los campos del diagnóstico y las ciencias de la vida.
  • Papel con alto grado de pureza.
  • Ideal para transferencia y cromatografía.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • No estéril y envasado a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 100/Pk, 125 g/m2
Dimensiones (L x An) 210 Mm × 297 mm
Grosor de película 0,22 mm
Formato Lámina
Grado FN 6
Material Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza)