Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 1
Código de producto. 15962790 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
470 mm
Anchura (métrico):
400 mm
580 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15962790 400 mm 400 mm paquete de 100
15972790 470 mm 580 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 15962790
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT2501400400N
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
  • Papel con alto grado de pureza.
  • Ideal para transferencia y cromatografía.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • No estéril y envasado a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 100/paq., 90 g/m2
Dimensiones (L x An) 400 mm × 400 mm
Grosor de película 0,19 mm
Formato Lámina
Grado FN 1
Material Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza)
Anchura (métrico) 400 mm
Longitud (métrico) 400 mm