Descripción
- Papel con alto grado de pureza.
- Ideal para transferencia y cromatografía.
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 100/Pk, 125 g/m2 |
| Diámetro exterior (métrico) | 125 mm |
| Grosor de película | 0,24 mm |
| Formato | Disco |
| Grado | FN 4 |
| Material | Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza) |