Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para cromatografía, discos, grado FN 30
Código de producto. p-7084327 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6 mm
22 mm
25 mm
37 mm
Descripción:
100/paq., 320 g/m2
1000/paq., 320 g/m2
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Descripción unitSize
15952960 6 mm 1000/paq., 320 g/m2 paquete de 1000
15962960 22 mm 1000/paq., 320 g/m2 paquete de 1000
15972960 25 mm 100/paq., 320 g/m2 paquete de 100
15982960 37 mm 100/paq., 320 g/m2 paquete de 100
4 options
Código de producto. 15952960
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3526006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papel de alta pureza para transferencia, cromatografía y una amplia variedad de aplicaciones de absorción en los campos del diagnóstico y las ciencias de la vida.
  • Papel con alto grado de pureza.
  • Ideal para transferencia y cromatografía.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • No estéril y envasado a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1000/paq., 320 g/m2
Diámetro exterior (métrico) 6 mm
Grosor de película 0,9 mm
Formato Disco
Grado FN 30
Material Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza)