Learn More
BOLA Chromatography Adapters
Código de producto. 10309231
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
18
25
32
45
Diámetro exterior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Diámetro exterior (métrico) unitSize
10309231 45 1,6 mm cada uno
10755992 18 1,6 mm cada uno
10439571 25 1,6 mm cada uno
10585181 32 1,6 mm cada uno
10003311 32 3,2 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10309231
Marca: BOLA F75515
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Chromatography Adapters PTFE
  • Black screw cap made of PPS with GL thread.
  • Body made of PTFE with one port with female thread UNF ¼ in. 28G for connection of Mini Fittings.
  • A possible unevenness of the bottle neck is adjusted by an o-ring behind an elastic sealing lip, and the bottle is closed tightly.
  • The product is only exposed to the body of the adaptor.
  • Very good chemical resistance, for working temperatures up to max. +200°C.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0.8 mm
Tamaño de rosca 45
Diámetro exterior (métrico) 1,6 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable