Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con ranuras y toma NS
Click to view available options
Capacidad de columna:
15 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Columna para cromatografía |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones cromatográficas |
| Diámetro interior (métrico) | 20 mm |
| Tipo | Columna para cromatografía |
| Capacidad de columna | 125 mL |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Material | Vidrio Duran |
| Diámetro exterior (métrico) | 20 mm |
| Incluye | Llave de paso y dispositivo de retención de PTFE |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur