Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas cromatográficas con frita y toma NS con PTFE o llave de paso de válvula de aguja
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Columnas cromatográficas
- Con frita sinterizada (porosidad: 0).
- Con llave de paso de PTFE o llave de paso de válvula de aguja (calibre: De 0 a 2,5 mm)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad del depósito (métrico) | 35 mL |
| Descripción | Llave de paso de válvula de aguja |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 15 mm |