Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas cromatográficas con fritado y borde granulado
Código de producto. 10413130
Change view
Click to view available options
Capacidad del depósito (métrico):
8 mL
35 mL
430 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad del depósito (métrico) unitSize
10413130 35 mL cada uno
10683812 430 mL cada uno
11381612 8 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10413130
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05445702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Columnas cromatográficas con frita sinterizada (porosidad: 0).
  • Con llave de paso de PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad del depósito (métrico) 35 mL
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio Duran
Diámetro exterior (métrico) 15 mm