Learn More
Chromate Standard: CrO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Descripción
Chromate Standard: CrO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chromate |
| CAS | 11104-59-9 |
| Métodos | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nombres de analitos o componentes | Chromate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | (Cr O4)2- |
| Sinónimo | CrO42− |
| SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Chromate |
| Solvent or Matrix | Water |
| Mostrar más |