Learn More
Purolite™ Adsorbente polimérico hidrofóbico macroporoso Chromalite™ PCG
Beschreibung
- Cromatografía de fase inversa
- Adsorción de biomoléculas
- Extracción en fase sólida
- Altamente hidrófobos
- Estabilidad de productos químicos
- Más resistentes que los materiales de sílice
- Envase de columna sencillo
- Regeneración eficiente
- Cumple con la normativa de la FDA
- Cumple con ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO
Spezifikation
Spezifikation
| Formulario | Gránulos esféricos de blanco a blanquecino |
| Línea de productos | PCG1200MHEMA |
| Requisitos de almacenamiento | 2°C a 20°C |
| Tipo de producto | Absorbente de metacrilato de hidroxietilo/DVB |
| Tamaño de partículas | 50-100 μm |
| Intervalo de pH | pH de 1 a 14 |
| Tamaño de poro | De 200 a 400 Å |
| Área de la superficie (métrico) | >500 m2/g |
| Cantidad de embalaje | 10 g |
| Contenido y almacenamiento | Utilizar dentro de los 5 años siguientes a la fecha de fabricación |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?