Learn More
Copolímero de polidivinilbenceno/estireno activado por cationes ácidos fuertes del gel de CGC Chromalite™, Purolite™
Código de producto. 17079513
Change view
Click to view available options
Entrecruzamiento:
0.02
0.04
0.08
Tamaño de partículas:
150 to 300 μm
35 to 75 μm
50 to 175 μm
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. Entrecruzamiento Tamaño de partículas Cantidad unitSize
17079513 0.04 50 to 175 μm 1 kg 1 Kg
17039513 0.02 150 to 300 μm 1 kg 1 Kg
17089503 0.02 35 to 75 μm 250 g 250 g
17099503 0.02 35 to 75 μm 1 kg 1 Kg
17019513 0.02 50 to 175 μm 1 kg 1 Kg
17099513 0.04 150 to 300 μm 1 kg 1 Kg
17059523 0.08 150 to 300 μm 1 kg 1 Kg
17009523 0.08 35 to 75 μm 250 g 250 g
17019523 0.08 35 to 75 μm 1 kg 1 Kg
17039523 0.08 50 to 175 μm 1 kg 1 Kg
10 options
Código de producto. 17079513
Marca: Chromalite LS0485194
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El CGC Chromalite™ es una resina de intercambio de cationes cromatográfico con un polímero diseñado para la separación y purificación de compuestos orgánicos e inorgánicos pequeños. Contiene gránulos de resina de estireno entrecruzados con divinilbenceno (DVB) al 2, 4 u 8 %.
  • Cromatografía de intercambio de iones
  • Desalinización de biomoléculas tras la fermentación
  • Adecuado para la separación de moléculas inorgánicas, orgánicas y biológicas
  • Estabilidad de productos químicos
  • Tamaño de partículas medio para un alto rendimiento
  • Alta pureza (muy bajo contenido de extraíbles); por lo que no requiere tratamiento previo
  • Propiedades cinéticas y de embalaje excepcionales
  • Cumplen con la norma de la FDA 21 CFR, 173.25
  • Cumple con ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO
  • Nota: De manera ocasional, las resinas de CGC muestran liberación de color en el agua circundante después de un almacenamiento prolongado (esto no afectará al rendimiento). En tales casos, se recomienda enjuagar la resina afectada con suficientes volúmenes de agua para eliminar esta liberación de color antes de utilizarla.
Especificaciones
Forma física Húmedo
Entrecruzamiento 0.04
Tamaño de partículas 50 to 175 μm
Volumen capacidad total min. 1.1 eq/L Cl-; min. 5.0 eq/kg Cl-
Color Orange to Dark Brown
Cantidad 1 kg
Condiciones de envío Ionic form as shipped: H+
Línea de productos CGC100x4
Tipo de funcionalidad/interacción Sulphonic acid
Intervalo de pH 1 to 14