Learn More
Copolímero de polidivinilbenceno/estireno activado por aniones básicos fuertes del gel de CGA Chromalite™, Purolite™
Código de producto. 17019533
Change view
Click to view available options
Entrecruzamiento:
0.02
0.04
0.08
Tamaño de partículas:
150 to 300 μm
35 to 75 μm
50 to 175 μm
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Entrecruzamiento Tamaño de partículas Cantidad unitSize
17019533 0.02 150 to 300 μm 1 kg 1 Kg
17099523 0.02 50 to 175 μm 1 kg 1 Kg
17079533 0.04 150 to 300 μm 1 kg 1 Kg
17029533 0.04 35 to 75 μm 250 g 250 g
17039533 0.04 35 to 75 μm 1 kg 1 Kg
17059533 0.04 50 to 175 μm 1 kg 1 Kg
17029543 0.08 150 to 300 μm 250 g 250 g
17039543 0.08 150 to 300 μm 1 kg 1 Kg
17059543 0.08 150 to 300 μm 1 kg 1 Kg
17089533 0.08 35 to 75 μm 250 g 250 g
17099533 0.08 35 to 75 μm 1 kg 1 Kg
17019543 0.08 50 to 175 μm 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17019533 Leverandør Chromalite Leverandørnr. LS0493294
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
El CGA Chromalite™ es una resina de intercambio de aniones cromatográfico con un polímero diseñado para la separación y purificación de compuestos orgánicos e inorgánicos pequeños. Contiene gránulos de resina de estireno entrecruzados con divinilbenceno (DVB) al 2, 4 u 8 %.
  • Cromatografía de intercambio de iones
  • Desalinización de biomoléculas tras la fermentación
  • Adecuado para la separación de moléculas inorgánicas, orgánicas y biológicas
  • Estabilidad de productos químicos
  • Tamaño de partículas medio para un alto rendimiento
  • Alta pureza (muy bajo contenido de extraíbles); por lo que no requiere tratamiento previo
  • Fabricada por método exclusivo (jetting) para brindar unos tamaños de partículas uniformes
  • Propiedades cinéticas y de embalaje excepcionales
  • Cumplen con la norma de la FDA 21 CFR, 173.25
  • Cumple con ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO
Tekniske data
Forma física Húmedo
Entrecruzamiento 0.02
Tamaño de partículas 150 to 300 μm
Volumen capacidad total min. 0.6 eq/L Cl-; min. 4.0 eq/kg Cl-
Color Pale to Dark Yellow
Cantidad 1 kg
Condiciones de envío Ionic form as shipped: Cl-
Línea de productos CGA200x2
Tipo de funcionalidad/interacción Quaternary Ammonium
Intervalo de pH 1 to 14
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.