Descripción
Recomendado como segundo medio para CT-SMAC. CHROMagar™ distingue entre las especies Pseudomonas y E.coli O157 por una reacción de color específica.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Refrigerar, almacenar entre 2 °C y 8 °C |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de medios | Medios de detección de patógenos |
| Método de preparación | Micro-ondas |
| Tipo de producto | Agar |
| Clase de organismo diana | E. coli |
| Tipo de producto final | Placas de agar |
| Línea de productos | CHROMagar |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Designaciones de cepas | E. coli O157 |