Learn More
Kimble Chase™ Chromaflex™ Glass Barrel
Código de producto. p-8005941
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11823063
Marca: Kimble Chase™ 4208311510
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Tipo Cuerpo
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio
Diámetro exterior (métrico) 25 mm