Especificaciones
| Material de base | Sílice de baja acidez |
| Descripción | Peso del adsorbente: 420 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Aflatoxinas, cloranfenicol, pesticidas, esteroides, vitaminas |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Absorbente | SiOH |
| Tipo | Cartucho SiOH Chromafix |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 50/pack |
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |